183725
4-(Imidazol-1-yl)phenol
97%
Synonym(e):
1-(4-Hydroxyphenyl)-imidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
204-206 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C9H8N2O/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10-7-11/h1-7,12H
InChIKey
CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable