Fortfahren mit
216879
6-Amino-nicotinsäure
97%
Synonym(e):
6-Aminopyridin-3-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,90
€ 35,17
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-630-4
Beilstein/REAXYS Number:
115992
MDL number:
Assay:
97%
€ 35,17
Listenpreis€ 46,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Nc1ccc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
General description
Electrosynthesis of 6-aminopyridine-3-carboxylic acid (6-aminonicotinic acid) by electrochemical reduction of 2-amino-5-bromo and 2-amino-5-chloropyridine in the presence of CO2 at silver electrode has been reported.
Application
6-Aminopyridine-3-carboxylic acid (6-Aminonicotinic acid) was used in the preparation of resin-bound 2-aminoazine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
128759A68300530603
description
97%
description
98%
description
98%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
295-297 °C (dec.) (lit.)
mp
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
high purity 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid reagent
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)