Merck
736406
Sigma-Aldrich
4-(4-Iodophenyl)morpholine
97%
Synonym(e):
4-Iodomorpholinobenzene
Größe auswählen
5 G
€ 129,00
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 129,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 129,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
158-163 °C
Funktionelle Gruppe
ether
iodo
SMILES String
Ic1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12INO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
InChIKey
YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)