Merck
733148
Sigma-Aldrich
Methylheptadecanoat-d33
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester, Methyl margarate-d33
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)15COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29.8-30.3 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+33
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChIKey
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable