Fortfahren mit
424633
Azobenzol
98%
Synonym(e):
1,2-Diphenyldiazene; Diphenyldiazene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N=NC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-102-5
Beilstein/REAXYS Number:
1819138
MDL number:
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 104 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
powder or crystals
autoignition temp.
890 °F
technique(s)
titration: suitable
bp
293 °C (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
InChI key
DMLAVOWQYNRWNQ-BUHFOSPRSA-N
General description
Azobenzene is a chromogen and an azo compound that exhibits trans/cis isomerism yielding isomers that differ in color. It is a simple azoarene compound that shows cis-trans isomerization around the azo bond in response to light.
Application
Azobenzene and its derivatives have multiple applications in the field of mechanical and optical materials, in photopharmacology, and molecular photo-switches including in biological probes.
As human tissue is translucent to red and near-infrared light but opaque to blue and UV light, Azobenzene is important in medicine and photopharmacology for applications that involve shifting the absorptions of both trans and cis isomers of azobenzene to longer wavelengths.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
131083235601379298
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
98%
assay
98%
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
103-33-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)