Merck
730084
Sigma-Aldrich
Diammonium-15N-hydrogenphosphat
10 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
(15NH4)2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
10 atom % 15N
Form
solid
Mol-Gew.
132.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
155 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChIKey
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)