Merck
725625
Sigma-Aldrich
Caffeine-(trimethyl-d9)
99 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
1,3,7-Trimethyl-d9-xanthine
Größe auswählen
100 MG
€ 379,00
€ 379,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 379,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D9HN4O2
Molekulargewicht:
203.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 379,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
234-236.5 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C1=O)N(C2=C1N(C([2H])([2H])[2H])C=N2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
RYYVLZVUVIJVGH-GQALSZNTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Catarina Rendeiro et al.
The British journal of nutrition, 116(12), 1999-2010 (2017-01-10)
Specific flavonoid-rich foods/beverages are reported to exert positive effects on vascular function; however, data relating to effects in the postprandial state are limited. The present study investigated the postprandial, time-dependent (0-7 h) impact of citrus flavanone intake on vascular function.