Fortfahren mit
C6035
Koffein -Lösung
analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,10
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
MDL number:
€ 77,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Caffeine solution may be used as a surrogate standard for the determination of selected antibiotics like ofloxacin, norfloxacin, roxithromycin, erythromycin-H2O, sulfadiazine, sulfadimidine, sulfamethoxazole, amoxicillin and chloramphenicol in water samples using high performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry(HPLC-MS-MS).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1009PHR1095C1778
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
concentration
1.0 mg/mL in methanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koffein -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of selected antibiotics in the Victoria Harbour and the Pearl River, South China using high-performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.
Xu W H, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 145(3), 145(3)-145(3) (2007)
J N Cornu
Minerva urologica e nefrologica = The Italian journal of urology and nephrology, 65(1), 21-35 (2013-03-30)
Overactive bladder (OAB) is defined by its hallmark symptom, urgency. It can be associated with urge urinary incontinence (UUI), and dramatically impact the patients' quality of life. Etiologies of OAB are numerous, and under this common wording, virtually all the
Lisa N Sharwood et al.
BMJ (Clinical research ed.), 346, f1140-f1140 (2013-03-21)
To determine whether there is an association between use of substances that contain caffeine and the risk of crash in long distance commercial vehicle drivers. Case-control study. New South Wales (NSW) and Western Australia (WA), Australia. 530 long distance drivers
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6035-1ML04061833503065