Wichtige Dokumente
72262
Nickelperoxid
technical, ~30% active peroxide basis
Synonym(e):
Nickel dioxide, Nickel oxide
Qualitätsniveau
Qualität
technical
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Konzentration
~30% (active peroxide)
SMILES String
O=[Ni]O[Ni]=O
InChI
1S/2Ni.3O
InChIKey
PZFKDUMHDHEBLD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- One-dimensional oxide-metal hybrid structures and site-specific enhanced reactivity for CO oxidation
- Microwave induced catalytic degradation of crystal violet
Used to study differences in reactivity trends for carbon monoxide catalyzed oxidation caused by anionic transition metal oxide clusters
Reagent:
- For solvent-free oxidation of alcohols†
- For chemoselective oxidation of organic compounds using inductive heating
- To improve the synthesis of methoxy cephalosporin′s intermediate
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?