Merck
343153
Sigma-Aldrich
Cobalt(II)-oxid
−325 mesh
Synonym(e):
Cobaltoxid
About This Item
Lineare Formel:
CoO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
InChIKey
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.