Wichtige Dokumente
637025
Cobalt(II,III)-oxid
nanopowder, <50 nm particle size (SEM), 99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Cobalt tetraoxide, Cobaltic-cobaltous oxide, Tricobalt tetraoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.5% trace metals basis
Form
nanopowder
Oberflächenbereich
40-70 m2/g , typical range
Partikelgröße
<50 nm (SEM)
mp (Schmelzpunkt)
895 °C (dec.) (lit.)
Dichte
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.57 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
InChIKey
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To modify the glassycarbon electrode for the detection of As(III) at nanomolar concentrationrange.
- To prepare a robust photocatalyst along withcarbon nanospheres for dye degradation and hydrogen evolution reaction.
- As an electrodematerial in the preparation of supercapacitors.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.