Merck
343226
Sigma-Aldrich
Nickelsulfid
99.7% trace metals basis, −150 mesh
Synonym(e):
Nickelsubsulfid
Größe auswählen
25 G
€ 297,00
€ 297,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 297,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 297,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.7% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Partikelgröße
−150 mesh
Dichte
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Ni]=S=[Ni]=S=[Ni]
InChI
1S/3Ni.2S
InChIKey
YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Major phase is Ni3S2. Product may also include a small amount of sulfur-rich phase. Nickel Sulfide (Ni3S2) exists as a heazlewoodite mineral in nature. The structure of Ni3S2 is hombohedral. Raman spectral analysis of Ni3S2 has been reported.[1]
Anwendung
Nickel sulfide was implanted in mice, to induce the growth of malignant fibrous histiocytomas.[2]
Verpackung
Packaged in glass bottles
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A S Andrew et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 281(3), L607-L615 (2001-08-16)
Human epidemiological and animal studies have associated inhalation of nickel dusts with an increased incidence of pulmonary fibrosis. At the cellular level, particulate nickel subsulfide inhibits fibrinolysis by transcriptionally inducing expression of plasminogen activator inhibitor (PAI)-1, an inhibitor of the
C Huang et al.
Cancer research, 61(22), 8051-8057 (2001-11-24)
Nickel compounds induce cell transformation in cell culture models and tumor formation in experimental animals. However, the molecular mechanisms by which nickel compounds induce tumors are not yet well understood. The present study found that exposure of cells to either
Reactive oxygen-induced carcinogenesis causes hypermethylation of p16 (Ink4a) and activation of MAP kinase.
Govindarajan B, et al.
Molecular Medicine, 8(1) (2002)
Shosuke Kawanishi et al.
Environmental health perspectives, 110 Suppl 5, 789-791 (2002-11-12)
The U.S. National Toxicology Program has shown clear evidence of carcinogenicity of nickel subsulfide (Ni(3)S(2)) and some evidence of carcinogenicity of NiO (green) in rats. In the present study, DNA damage in cultured cells and in lungs of rats induced
Frank E Huggins et al.
Environmental science & technology, 45(14), 6188-6195 (2011-06-30)
XAFS spectroscopy has been used to determine the Ni species in particulate matter collected on quartz thimble filters in the stacks of eight residual (No. 6 fuel) oil-burning electric utility steam-generating units. Proper speciation of nickel in emitted particulate matter