Merck
481424
Sigma-Aldrich
Zinkperoxid
50-60%
Synonym(e):
Zinc dioxide
Größe auswählen
1 KG
€ 112,00
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 112,00
About This Item
Lineare Formel:
ZnO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
Konzentration
50-60%
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
InChIKey
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Solutions of zinc peroxide can be prepared from zinc hydroxide precursors, the sol can be subsequently used to prepare zinc nanoparticles.[1][2]
Sonstige Hinweise
Rückstand ZnO
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nonstoichiometric properties of zinc oxide nanoparticles prepared by decomposition of zinc peroxide.
Uekawa N, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 5(5), 929-934 (2003)
Synthesis of ZnO Nanoparticles by Decomposition of Zinc Peroxide
Uekawa N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 606-607 (2001)