Merck
722324
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-Brom-3-Methylisoxazol
97%
Synonym(e):
4-Brom-3-methylisoxazol-5-amin
Größe auswählen
1 G
€ 109,00
€ 109,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 109,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 109,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-71 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1noc(N)c1Br
InChI
1S/C4H5BrN2O/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h6H2,1H3
InChIKey
XCYKKCVEVOZFIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)