Merck
697044
Sigma-Aldrich
3-Oxo-3-(2-Thienyl)propionitril
97%
Synonym(e):
2-Thenoylacetonitril
Größe auswählen
5 G
€ 122,00
€ 122,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 122,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 122,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
nitrile
SMILES String
O=C(CC#N)c1cccs1
InChI
1S/C7H5NOS/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChIKey
XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)