Merck
72225
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-acetat Tetrahydrat
purum p.a., ≥99.0% (KT)
Synonym(e):
Essigsäure Nickel(II)-salz
Größe auswählen
250 G
€ 83,30
1 KG
€ 248,00
€ 83,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 83,30
1 KG
€ 248,00
About This Item
Lineare Formel:
Ni(OCOCH3)2 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.84
Beilstein:
3730764
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 83,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purum p.a.
Assay
≥99.0% (KT)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Dichte
1.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤1000 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Ni]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Für die Synthese von polynuclearen Nickel Polyoxo-Wolfram Cluster Verbindungen für das Design molekularer Magnete.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elham S Aazam et al.
Bioorganic chemistry, 57, 5-12 (2014-08-28)
Transition metal complexes compounds with Schiff bases ligand representing an important class of compounds that could be used to develop new metal-based anticancer agents and as precursors of metal NPs. Herein, 2,3-bis-[(3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)amino]but-2-enedinitrile Schiff base ligand and its corresponding copper/nickel complexes
Rusi et al.
PloS one, 10(7), e0129780-e0129780 (2015-07-15)
The composite metal oxide electrode films were fabricated using ex situ electrodeposition method with further heating treatment at 300°C. The obtained composite metal oxide film had a spherical structure with mass loading from 0.13 to 0.21 mg cm(-2). The structure
Catherine F Wise et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(32), 14265-14271 (2015-07-22)
We report a nickel complex containing a conjugated bis-dithiocarbazate ligand that is an active catalyst for the reduction of protons into hydrogen gas. Light-driven hydrogen generation is observed from a system containing this molecular nickel catalyst coupled with a fluorescein
Raziyeh Akbarzadeh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16745-16753 (2014-10-04)
A NiS2 nanostructure with a protective layer of Ni(2+) and SO4(2-) ions around it has been successfully synthesized using the Ni(II)-Salen (Salen = N,N'-bis(salicylidene)ethylenediamine) complex via a simple solvothermal approach in the presence of anhydrous sodium thiosulfate (Na2S2O3) as sulfur
Hui-Seon Kim et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(22), 4633-4639 (2015-11-10)
Mismatch of current (I)-voltage (V) curves with respect to the scan direction, so-called I-V hysteresis, raises critical issue in MAPbI3 (MA = CH3NH3) perovskite solar cell. Although ferroelectric and ion migration have been proposed as a basis for the hysteresis
Artikel
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.