721956
Methanol -Lösung
NMR reference standard, 4% in methanol-d4 (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Form
liquid
solution
Konzentration
4% in methanol-d4 (99.8 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
3 mm × 8 in.
Format
mixture
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup