Merck
719692
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecen-1-thiol
97%
Synonym(e):
Oleylmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH2CH=CHCH2(CH2)6CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCS
InChI
1S/C18H36S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChIKey
LJLJPBMSWIYGOA-KTKRTIGZSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)