Wichtige Dokumente
O1858
1-Octadecanethiol
98%
Synonym(e):
Mercaptan C18, Octadecylmercaptan, Stearylmercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChIKey
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.