Merck
471364
Sigma-Aldrich
1-Dodecanthiol
≥98%
Synonym(e):
n-Dodecylmercaptan, Dodecylmercaptan, Laurylmercaptan, Mercaptan C12
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.40
Beilstein:
969337
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
7 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
266-283 °C (lit.)
Dichte
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChIKey
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Dodecanethiol (DDT) ist ein Alkylthiol, das eine selbstorganisierte Monoschicht (SAM) bildet und als organische Quelle für Schwefel mit ausgeglichenen physiochemischen Eigenschaften verwendet werden kann.
Anwendung
DDT kann als Quelle für Schwefel bei der Synthese von CdS-Quantenpunkten (QD) und Bleisulfid-Nanoteilchen (PbS), die potenziell für Anwendungen in den Bereichen energieeffiziente Beleuchtung, Solarzellen und als Ammoniakgas-Erfassungsmittel eingesetzt werden können, verwendet werden. Es kann verwendet werden, um auf einer Kupferoberfläche eine selbstorganisierte Monoschicht (SAM) als korrosionsbeständige Beschichtung zu bilden. Die Funktionalisierung mit DDT kann SAM auf Germanium (Ge) bilden, um die Oberflächeneigenschaften für zukünftige Anwendungen in der Mikroelektronik zu verbessern.
Dieses Molekül wird für die Herstellung von hydrophoben SAM eingesetzt. Es kann auch in gemischten SAM verwendet werden, um einen hydrophoben Hintergrund zu erzeugen, und kann als Spacer dienen, um andere funktionelle Gruppen oder Domänen weiter voneinander zu entfernen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inhibition Effect of 3D Nanostructures on the Corrosion Resistance of 1-Dodecanethiol Self-Assembled Monolayers on Copper in Nacl Solution.
Shuai Hm et al.
Materials, 8(10), 11661-11679 (2018)
Chemical synthesis and optical characterization of regular and magic-sized CdS quantum dot nanocrystals using 1-dodecanethiol.
Dickson R and Hu M
Journal of Materials Research, 30(7), 890-895 (2015)
Functions of 1-Dodecanethiol in the Synthesis and Post-treatment of Copper Sulfide Nanoparticles Relevant to Their Photocatalytic Applications.
Lihui C and Guohua L
ACS Applied Nano Materials, 1(9), 4587?4593-4587?4593 (2018)
Synthesis and characterization of PbS nanoparticles in an ionic liquid using single and dual source precursors.
Tshemese Z, et al.
Materials Science and Engineering, B, 227(7), 116-121 (2018)
Synthesis, characterization and application of lead sulfide nanostructures as ammonia gas sensing agent.
Hassan K, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8(10), 11661-11679 (2013)
Artikel
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.