Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.56
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-744-1
Beilstein/REAXYS Number:
1811934
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
bp
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Octadecanethiol (ODT) ist eine wasserlösliche Schwefelverbindung mit einer 18-Kohlenstoff-Alkylkette, die eine starke hydrophobe Verbindung mit Übergangsmetallen wie Gold eingeht und selbstorganisierende Monoschichten (SAMs) auf der Oberfläche dieser Übergangsmetalle bildet. Wenn die Thiolmembran kovalent mit der Oberfläche der Metallelektrode verbunden ist, zeigt sie das Phänomen der Elektrostriktion, was zu einer Veränderung der Kapazität führt. ODT-SAMs haben eine hydrophobe Oberfläche mit einem Kontaktwinkel von 102oC.
Application
ODT wird verwendet zur Abscheidung thiolierter Moleküle auf der Oberfläche von Goldsubstraten wie z. B.:
- SAMs auf Goldquarzkristall-Resonatoren.
- an der Spitze von Rasterkraftmikroskop-Sonden.
- Kapazitive Sensoren.
Analysis Note
Kann Niederschlag in der Schmelze enthalten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octadecanethiol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?