Merck
717991
Sigma-Aldrich
Lithium-Thioethoxid
80%
Synonym(e):
Lithium ethanethiolate, Lithium ethyl sulfide, Lithium ethyl thiolate, Lithium ethylmercaptide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5LiS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
80%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
316-333 °C
SMILES String
[Li]SCC
InChI
1S/C2H6S.Li/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
JPSNJFMTQIIVFG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for preparation of:
  • Microwave-assisted cleavage of aryl methyl ethers
  • Triply thiolate-bridged diiron complexes
  • (+)-batzelladine A and (-)-batzelladine D
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2