Merck
71916
Sigma-Aldrich
Natrium-2-propanthiolat
technical, ≥90.0% (RT)
Synonym(e):
Isopropylmercaptan Natriumsalz
Größe auswählen
10 G
€ 146,00
€ 146,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 146,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHSNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
Beilstein:
3618618
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 146,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (RT)
Form
powder
SMILES String
CC(C)S[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChIKey
NQHKCHWQDDWQJR-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Biphenyl and bimesityl tetrasulfonic acid–new linker molecules for coordination polymers: This study discusses the use of Sodium 2-propanethiolate in the synthesis of new coordination polymers. The article details the process and the resulting chemical structures, providing insights into the potential applications of these materials in various fields (F Behler, MS Wickleder, J Christoffers - ARKIVOC, 2015).
Sonstige Hinweise
Intermediate for the synthesis of various thiol esters and thio ethers. Synthesis of polymercapto-arenes from polyhalides via poly(isopropyl thio ethers)[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)