Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 669,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3593647
Assay:
~90% (RT)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
assay
~90% (RT)
form
crystals
SMILES string
CCS[Na]
InChI
1S/C2H6S.Na/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
QJDUDPQVDAASMV-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium ethanethiolate is a reagent generally used to synthesize various thioethers. It can be employed as a ligand in the preparation of organometallic complexes. It is also used in the synthesis of thiolated amino-alcohols.
Other Notes
Alkanethiolates are efficient reagents for SN2 dealkylation of esters and aryl ethers
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ~90% (RT) | description technical, ≥90% (RT) | description BioXtra, ≥98.0% (RT) | description technical, ≥90.0% (RT) |
| assay ~90% (RT) | assay ≥90% (RT) | assay ≥98.0% (RT) | assay ≥90.0% (RT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form - | form powder |
| grade technical | grade technical | grade - | grade technical |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-ethanthiolat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?