Merck
715786
Sigma-Aldrich
3-(3-Chlorphenyl)-propionaldehyd
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
Clc1cccc(CCC=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1,3,5-7H,2,4H2
InChIKey
GAMNINPBAOTMLA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)