Merck
714763
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(I)
99%
Größe auswählen
100 MG
€ 175,00
€ 175,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 175,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15O2Rh
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 175,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.2CO.Rh/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;2*1-2;/h1-5H3;;;
InChIKey
WLEZSLNXJZXKGT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for:
  • Dehydrogenative germylation of olefins
  • Cyclotrimerization of acetylenes
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)