Fortfahren mit
701211
Acetylacetonatobis(ethylen)rhodium(I)
95%, solid
Synonym(e):
(2,4-Pentandionato)-bis-(ethylen)-rhodium, Bis-(η2-ethen)-(2,4-pentandionato-κO,κO′)-rhodium, Bis-(ethylen)-(2,4-pentandionato)-rhodium, Bis-(ethylen)-rhodium(I)-acetylacetonat, Diethylen-(acetylacetonato)-rhodium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 724,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15O2Rh
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-147-1
MDL number:
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetylacetonatobis(ethylen)rhodium(I), 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
141-142 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChI key
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
General description
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) is a coordination compound commonly used as a precursor to synthesize mononuclear rhodium complexes. In addition, it is also used as a catalyst in asymmetric arylation reactions.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)