Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 500,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.390,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Bis(acetonitril)(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2C2H3N.BF4.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2-3;2-1(3,4)5;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;;-1;+1/b2-1-,8-7-;;;;
InChI key
KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description Umicore | description - |
| reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
rhodium(I)-tetrafluorborat 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/138/264/047825b4-1f5a-486a-9f51-8d9c18b1382f/640/047825b4-1f5a-486a-9f51-8d9c18b1382f.png)