Merck
714585
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-Nitropyridin
97%
Größe auswählen
5 G
€ 43,20
€ 43,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 43,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 43,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
119-123 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
InChIKey
YUBHMOQVHOODEI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)