Fortfahren mit
C61607
2-Chlor-3-Nitropyridin
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-799-8
Beilstein/REAXYS Number:
124482
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
100-103 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C61801520411101656
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
100-103 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
mp
148-150 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
functional group
nitro
functional group
nitro
functional group
nitro, bromo
functional group
nitro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
365.0 °F
flash_point_c
185 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)