Wichtige Dokumente
122858
2-Amino-5-brompyridin
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
133-138 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChIKey
WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?