Merck
713007
Sigma-Aldrich
Butyltrimethylammonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid
99%
Größe auswählen
50 G
€ 448,00
€ 448,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 448,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18F6N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.37
Beilstein:
9971934
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 448,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (T)
99%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.2% water
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤25 mg/kg
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
CCCC[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-6-7-8(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
XSGKJXQWZSFJEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)