Fortfahren mit
765945
Tetramethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%, solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12F6N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.29
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetramethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
mp
132-136 °C
storage temp.
20-25°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.C2F6NO4S2/c1-5(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-4H3;/q+1;-1
InChI key
JTCSZQBQVDPVMT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34586574202D2779
description
97%
description
99%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
description
≥98% (TLC)
assay
97%
assay
99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
132-136 °C
mp
224-226 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
~160 °C
form
solid
form
crystals and lumps
form
crystals
form
powder
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)