Merck
727679
Sigma-Aldrich
Diethylmethyl(2-methoxyethyl)ammonium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid
for electrochemistry, ≥98.5% (qNMR)
Synonym(e):
N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)-ammonium-bis-(trifluormethansulfonyl)-imid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20F6N2O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.40
Beilstein:
10134444
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for electrochemistry
Assay
≥98.5% (qNMR)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤500 ppm water
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES String
CC[N+](C)(CC)CCOC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H20NO.C2F6NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
WUFQNPMBKMKEHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethylmethyl(2-methoxyethyl)ammonium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid ist eine bei Raumtemperatur flüssige ionische Flüssigkeit (RTIL) und zeigt eine hohe Löslichkeit in CO2.
Anwendung
Diethylmethyl(2-methoxyethyl)ammonium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid kann verwendet werden, um ein Polymergel-Elektrolytsystem zu entwickeln, das die Mobilität von Magnesiumionen (Mg2+) zeigt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Densities and low pressure solubilities of carbon dioxide in five promising ionic liquids.
Nonthanasin T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(15), 7566-7578 (2014)
A novel polymeric gel electrolyte systems containing magnesium salt with ionic liquid.
Yoshimoto N, et al.
Electrochimica Acta, 50(19), 3866-3871 (2005)
Room Temperature Electrodeposition of Metallic Magnesium from Ethylmagnesium Bromide in Tetrahydrofuran and Ionic Liquid Mixtures
Chen, Lu, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163.4, H3043-H3051 (2016)
Study on the reaction of chlorophenols in room temperature ionic liquids with ionizing radiation
Kimura, Atsushi, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 77.10, 1253-1257 (2008)
Son T Le et al.
Nanoscale, 11(33), 15622-15632 (2019-08-14)
We have demonstrated atomically thin, quantum capacitance-limited, field-effect transistors (FETs) that enable the detection of pH changes with 75-fold higher sensitivity (≈4.4 V per pH) over the Nernst value of 59 mV per pH at room temperature when used as