Merck
711446
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorpropan-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CHCl13CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
95-96 °C
Dichte
1.186 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
KNKRKFALVUDBJE-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)