Fortfahren mit
02577
1,2-Dichlorpropan
analytical standard
Synonym(e):
Propylendichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 24,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CHClCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.99
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-152-2
Beilstein/REAXYS Number:
1718880
MDL number:
€ 24,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.89 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 19.4 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
1035 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
14.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.439
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dichloropropane (1,2-D), is a colorless watery liquid with a sweet odor. It sinks in water and produces irritating vapor. It is a short-chain chlorinated aliphatic compound, commonly used as fumigant and as insecticide. It is a widespread groundwater contaminant. Anaerobic bacteria have the capacity to reductively dechlorinate it to propene.[1]
Application
1,2-Dichloropropane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in wastewater, marine water, drinking water and air samples by gas chromatography (GC) technique.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorpropan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-87-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Continuous determination of volatile organic compounds in the atmosphere by an automated gas chromatographic system
Yamamoto N, et al.
Journal of Chromatography A, 819(1-2), 177-186 (1998)
A sequential analysis for volatile organics in water by purge-and-trap capillary column gas chromatography with photoionization and electrolytic conductivity detectors in series
Ho JSY
Journal of Chromatographic Science, 27(2), 91-98 (1989)
Simultaneous quantification of polar and non-polar volatile organic compounds in water samples by direct aqueous injection-gas chromatography/mass spectrometry
Aeppli C, et al.
Journal of Chromatography A, 1181(1-2), 116-124 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
02577-1ML04061838617835