Merck
707937
Sigma-Aldrich
cis-Tributyl[2-ethoxyethenyl]stannan
97%
Synonym(e):
(Z)-Tributyl-(2-ethoxyethenyl)-stannan, cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)-ethylen, Tributyl-(Z)-[2-ethoxyvinyl]-stannan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H34OSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479
bp
84-87 °C/1 mmHg
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C/OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)