Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
180 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.530,00 |
Über diesen Artikel
description
with Toluene
Quality Segment
type
for DNA synthesis
storage condition
dry at room temperature
concentration
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
impurities
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
compatibility
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
General description
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description configured for (ÄKTA® and OligoPilot®) | description with Dichloromethane | description Novabiochem® | description configured for (ÄKTA® and OligoPilot®) |
| concentration 42.2-51.6 g/L (DCA content, titration) | concentration 42.2-51.6 g/L (DCA content, titration) | concentration - | concentration 42.2-51.6 g/L (DCA content, titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 300 | Quality Level 200 |
| description with Toluene | description - | description - | description - |
| type for DNA synthesis | type for DNA synthesis | type - | type for DNA synthesis |
| storage condition dry at room temperature | storage condition dry at room temperature | storage condition - | storage condition dry at room temperature |
| color clear | color clear | color APHA: ≤20 | color clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DCA-Deblock
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?