Fortfahren mit
H-074
D6-25-Hydroxyvitamin D3 (26,26,26,27,27,27-D6) -Lösung
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38D6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.67
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-578-6
MDL number:
€ 211,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
50 μg/mL in ethanol
application(s)
clinical testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@@H](O)CCC/3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-QFVHMXLQSA-N
General description
Eine Certified Spiking Solution® von D6-25-Hydroxyvitamin D3 (26,26,26,27,27,27-D6) in Ethanolin mit einer Konzentration von 50 μg/ml. Dieser neue interne Standard eignet sich für kritische quantitative Anwendungen in der Forschung und klinischen Umgebungen, einschließlich für die Verwendung bei der Herstellung von Kalibratoren für LC/UV- und LC-MS/MS-Assays sowie Isotopenverdünnungsverfahren. Das stabile, quantitative Lösungsformat hat bedeutende Anwendungsvorteile, beispielsweise Materialersparnis, effizientere Arbeitsabläufe und praktische Anwendung. Das lagerstabile Format Snap-N-Spike® erspart dem Labor das aufwändige Einwägen und bietet die Möglichkeit, Dotierungen mit bekannter Analytenkonzentration der gewählten Matrix unmittelbar vor der Verwendung vorzunehmen.
Application
D6-25-Hydroxyvitamin D3 wird für die Quantifizierung von 25-Hydroxyvitamin D2/D3 in Humanserum mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie als interner Standard eingesetzt.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E086H083739928
description
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
50 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
detection
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)