Fortfahren mit
740195
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) solution
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
25-Hydroxycalciferol (6,19,19-d3) solution, 25-Hydroxyergocalciferol (6,19,19-d3) solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 512,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28D3H41O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.67
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solution
€ 512,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
50 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mp
-144.0 °C
application(s)
detection
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
General description
25-Hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D circulating in the body and plays an important role in determining vitamin D deficiency.5}
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Packaging
1 mL in ampule
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
740209705497740071
description
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
description
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
powder
form
solution
Still not finding the right product?
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)