Merck
705632
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylursäure-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurin-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
Größe auswählen
1 MG
€ 355,00
5 MG
€ 1.640,00
€ 355,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 355,00
5 MG
€ 1.640,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C3H815N3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 355,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[15N]1[13C](=O)[15N](C)[13C]2=[13C](NC(=O)[15NH]2)[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)/i3+1,4+1,5+1,7+1,9+1,10+1,11+1
InChIKey
OTSBKHHWSQYEHK-JCRQFRHWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)