Wichtige Dokumente
634611
Neodym(III)-oxid
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dineodymium trioxide, Neodymia, Neodymium sesquioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
nanopowder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: neodymium
Partikelgröße
<100 nm (BET)
Dichte
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
InChIKey
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.