Wichtige Dokumente
343714
Dichlortris(1,10-phenanthrolin)ruthenium(II) Hydrat
98%
Synonym(e):
Tris-(1,10-phenanthrolin)-ruthenium(II)-chlorid Hydrat
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES String
O.Cl[Ru]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.H2O.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;;/h3*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;;+2/p-2
InChIKey
WGNGRGQLNAWTJI-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?