Merck
705578
Sigma-Aldrich
5-Acetylamino-6-Amino-3-Methyluracil-(ring-13C4,15N2, amino-15N)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Synonym(e):
AAMU-13C4,15N3 (ring-13C4,15N2, amino-15N), N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)-acetimid-13C4,15N3( ring-13C4,15N2, amino-15N)
Größe auswählen
1 MG
€ 339,00
5 MG
€ 1.540,00
€ 339,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 339,00
5 MG
€ 1.540,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C3H1015N3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 339,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
305 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C]([15NH2])=[13C](NC(C)=O)[13C]1=O
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1
InChIKey
POQOTWQIYYNXAT-TUCXKDRYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)