Merck
703052
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylboron-Trifluormethansulfonat
97%
Synonym(e):
Dicyclohexylbortriflat, Dicyclohexylboryltrifluormethansulfonat
Größe auswählen
1 G
€ 80,50
5 G
€ 337,00
€ 80,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 80,50
5 G
€ 337,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22BF3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 80,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-65 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)OB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22BF3O3S/c15-13(16,17)21(18,19)20-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChIKey
FBVDLYBQGQLANQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)