Merck
702390
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-Methoxybenzaldehyd
97%
Synonym(e):
3-Methoxy-6-brombenzaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
71-76 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
COc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
InChIKey
XNHKTMIWQCNZST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)