Direkt zum Inhalt
565334
2-Brom-4-methylbenzaldehyd
technical grade
Synonym(e):
2-Brom-p-tolualdehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH3)C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
form
solid
mp
30-35 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
InChI key
MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Carbonylative Stille couplings followed by isomerization and intramolecular Heck reactions
  • Knoevenagel condensation
  • Cyclization of N-(α-methyl-p-methoxybenzyl)-imino-esters
  • Imination and oxidative heterocyclization / carbonylation
  • Intramolecular amination
  • Intermolecular and intramolecular hydroacylation of alkenes by aromatic aldehydes
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)