Merck
779636
Sigma-Aldrich
1-Brom-2-Naphthaldehyd
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.08
Beilstein:
2613639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (T)
Form
crystals
SMILES String
Brc1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
InChIKey
CYGUXEZVBLMVRV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable