Wichtige Dokumente
698997
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl)
regioregular, average Mn 54,000-75,000, electronic grade, 99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Plexcore® OS 2100, P3HT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Assay
99.995% trace metals basis
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 54,000-75,000
Beschreibung
(>98% head-to-tail regioregular (HNMR))
mp (Schmelzpunkt)
238 °C
Energie der Orbitale
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Leistung von OPV-Bauelementen
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 11.3 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.64 V
- Fill Factor (FF): 0.69
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.16 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 9.5 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.63 V
- Fill Factor (FF): 0.68
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5 %
Mw/Mn
≤2.5
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?