Fortfahren mit
445703
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl)
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
regioregular
Synonym(e):
P3HT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C10H14S)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
mol wt
average Mw 50,000-100,000
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
conductivity
~103 S/cm (when doped with iodine)
mp
238 °C
fluorescence
λex 443 nm; λem 568 nm in chloroform
orbital energy
HOMO 5 eV , LUMO 3 eV 
OPV device performance
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 11.3 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.64 V
  • Fill Factor (FF): 0.69
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5.16 %
, ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 9.5 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.63 V
  • Fill Factor (FF): 0.68
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5 %
greener alternative category
semiconductor properties
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie „Befähigung“ für umweltfreundlichere Alternativen und entspricht daher der „Entwicklung hin zur Energieeffizienz“. Lochleitende organische Materialien ermöglichen eine perfekte Ausrichtung des Energieniveaus an die Absorberschicht und daher eine effiziente Ladungserfassung, sind jedoch anfällig für Degradation bei Umgebungsbedingungen.Weitere Informationen finden Sie hier.
Poly(3-Hexylthiophen) (P3HT) ist ein regioreguläres halbleitendes Polymer. Es wird in der organischen Elektronik vornehmlich aufgrund seiner regelmäßigen Ende-an-Ende-Anordnung der Seitenkette eingesetzt, wodurch eine effiziente p-p-Stapelung des konjugierten Grundgerüsts ermöglicht wird. Aufgrund der Alkylseitengruppe ist P3HT im neutralen Zustand hydrophob. In einer Studie wurde über die Phasenumwandlung von Lösung zu Feststoff und über die Dünnschichtbildung von Poly(3-Hexylthiophen) (P3HT) berichtet.
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl) (P3HT) ist ein a Poly(alkylthiophen)-basiertes halbleitendes Polymer, das in neutralem Zustand hydrophob ist und π-π-Konjugation in seinem Grundgerüst aufweist. Es hat eine Lochmobilität im Bereich von 10-3-10-1 cm2V-1s-1 und wird häufig bei der Entwicklung von Feldeffekttransistoren (FETs) für vielfältigste Aufgaben eingesetzt.
Application
Elektroden für wiederaufladbare Batterien, elektrochromische Geräte, chemische und optische Sensoren, lichtemittierende Dioden, mikroelektrische Verstärker, Feldeffekttransistoren und nicht-lineare optische Materialien.
Für eine genauere Beschreibung dieses Polymers und seiner Eigenschaften als Feststoff siehe J. Am. Chem. Soc. .
P3HT ist ein Elektronendonator, der zusammen mit einem Elektronenakzeptor wie das Fullerenderivat (6,6)-Phenyl-C61-Buttersäuremethylester (PCBM) als halbleitende aktive Schicht fungiert. Es kann zur Herstellung organischer Solarzellen (OSCs) mit Bulk-Heteroübergang (HJT) verwendet werden. Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und elektrische Sensoreinheiten können durch Einsatz von Langmuir-Schaefer(LS)-Schichten von P3HT und Poly(3-octylthiophen) (P3OT) entwickelt werden. Es kann auch mit Polystyrol verwendet werden, um eine nanoskalierte polymere Beschichtung mittels Sprühung auf Kohlenstoffnanoröhrchen (CNT) in Pulverform zu erzielen.
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl) kann zur Herstellung von Photodioden verwendet werden, die auf ZnO-Nanodraht-Arrays basieren. Regioreguläres Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl) könnte weitreichende Anwendung als halbleitende Schicht in organischen Dünnschicht-Feldeffekttransistoren (FETs) finden.
Features and Benefits
Regiospezifische Konformation von Vorder- bis Hinterende größer als 90 %.
Gute Verarbeitbarkeit, Umweltstabilität und Elektroaktivität.
Packaging
In Glasflaschen
Legal Information
Produkt von Rieke Metals, Inc.
Rieke ist eine eingetragene Marke von Rieke Metals, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
510823900563900550
description
regioregular
description
regioregular
description
regioregular, average Mw 20,000-45,000
description
regioregular, average Mw 50,000-75,000
mp
238 °C
mp
238 °C
mp
-
mp
-
orbital energy
HOMO 5 eV , LUMO 3 eV 
orbital energy
-
orbital energy
-
orbital energy
-
conductivity
~103 S/cm (when doped with iodine)
conductivity
-
conductivity
-
conductivity
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What is the density of Product 445703, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)?
    1 answer
    1. The density is not determined for this product.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What percentage is regioregular in Product 445703, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)?
    1 answer
    1. Based on proton NMR, it is estimated to be approximately 98% regioregular.
      Helpful?
  5. What is Product 445703, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), soluble in?
    1 answer
    1. This product will be soluble in Carbon Tetrachloride, Chloroform, and Dichloromethane. It is also partially soluble in Tetrahydrofuran, ether and slightly soluble in Toluene.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. For Product 445703, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), what does regioregular mean?
    1 answer
    1. Regioregular means all of the monomer units are in the same orientation.  E.g. if you think of each monomer unit as your palm, regioregular would have all palms facing away, fingers up - all in same orientation.  (Regiorandom might have one pointing up, one pointing down, one with palms facing you, one with palms facing away, etc, all in a row.)
      Helpful?
  8. For product 445703, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), what are the end groups for the polymer? What is the initiator for the polymerization?
    1 answer
    1. For product 445703, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), one end group is a hydrogen and the other end group is a bromine. The name of the initiator for the polymerization is proprietary information.
      Helpful?
  9. For Product 445703, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), what does "diyl" refer to?
    1 answer
    1. The use of "diyl" is simply an extension of the use of the "yl" ending for a single substituent. For example, a monosubstituted ethane becomes ethyl - - - -, a monosubstituted propane becomes propyl - - - -, a monosubstituted butane becomes butyl - - - - and so on. Similarly, a 1,3-disubstituted butane becomes 1,3-butanediyl, indicating the presence of similar substituents on the 1- and 3- positions of the butane portion of the molecule.
      Helpful?
  10. What is the molecular weight of Product 445703, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)?
    1 answer
    1. The molecular weight (MW) is approximately 87,000.